Print…
2-Decyn-1-ol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L05523.06 L05523.14
L05523.06EA 65.8 EUR
L05523.06 L05523.14
2-Decyn-1-ol ≥97%
2-Decyn-1-ol
Purity: 97% CAS No.: 4117-14-0 Molecular Formula: CH3(CH2)6C≡CCH2OH Formula Weight: 154.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4585 Boiling Point: 114-116°/6mm Beilstein Reference: 1852842 MDL No.: MFCD00041567
Fórmula: C₁₀H₁₈O
Ponto de ebulição: 114…116 °C (6 mmHg)
Densidade: 0,855
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041567
Número CAS: 4117-14-0