Print…
Thiazole-2-carbaldehyde ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-Thiazolecarboxaldehyde, Thiazole-2-carboxaldehyde
F0303-1G F0303-5G
TCIAF0303-1GEA 18 EUR
TCIAF0303-1G TCIAF0303-5G
Thiazole-2-carbaldehyde ≥97.0% (por GC)
Thiazole-2-carbaldehyde
Fórmula: C₄H₃NOS
Ponto de ebulição: 70°C
Ponto de Inflamação: 68°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00142924
Número CAS: 10200-59-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28c37afebbd35f9306a7534e890a1c99e9b8fa75&vid=28c37afebbd35f9306a7534e890a1c99e9b8fa75&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %