Print…
1,4-Bis(trifluoromethyl)-2-nitrobenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Nitro-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene, 1-Nitro-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
B2546-25G B2546-5G
TCIAB2546-25GEA 116 EUR
TCIAB2546-25G TCIAB2546-5G
1,4-Bis(trifluoromethyl)-2-nitrobenzene ≥98.0% (por GC)
1,4-Bis(trifluoromethyl)-2-nitrobenzene
Fórmula: C₈H₃F₆NO₂
Peso Molecular: 259.11 g/mol
Ponto de ebulição: 90°C
Número MDL : MFCD00236674
Número CAS: 320-88-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d19b4767db0e88c4f6cf116cec911ddae9fe5c7c&vid=d19b4767db0e88c4f6cf116cec911ddae9fe5c7c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %