Print…
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
Atenção
F0816-1G F0816-5G
TCIAF0816-1GEA 51 EUR
TCIAF0816-1G TCIAF0816-5G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₇H₅BF₄O₂
Ponto de Fusão: 116°C
Número MDL : MFCD03094995
Número CAS: 503309-11-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e4179926e2403de32eb74a49178149360e7b139d&vid=e4179926e2403de32eb74a49178149360e7b139d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %