Sulphur trioxide pyridine complex ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
P0998-25G
P0998-500G
P0998-100G
TCIAP0998-25GEA
38
EUR
TCIAP0998-25G
TCIAP0998-500G
TCIAP0998-100G
Sulphur trioxide pyridine complex ≥95.0% (por análise titulométrica)
Sulphur trioxide pyridine complex
Fórmula:
C₅H₅NO₃S Peso Molecular: 159.16 g/mol |
Número MDL :
MFCD00012437 Número CAS: 26412-87-3 EINECS: 247-683-3 UN: 3261 ADR: 8 III |
|
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (Ethanolysis Method) | min. 95.0 % |