Print…
N-Methyl-1,3-propanediamine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
M0599-25ML M0599-500ML M0599-100ML
TCIAM0599-25MLEA 18 EUR
TCIAM0599-25ML TCIAM0599-500ML TCIAM0599-100ML
N-Methyl-1,3-propanediamine ≥98.0% (por GC)
N-Methyl-1,3-propanediamine
Fórmula: C₄H₁₂N₂
Ponto de ebulição: 143°C
Ponto de Inflamação: 36°C
Número MDL : MFCD00008209
Número CAS: 6291-84-5
EINECS: 228-544-6
UN: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29f1602ff1522a93607350bc8b637695d5f1077c&vid=29f1602ff1522a93607350bc8b637695d5f1077c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %