Print…
2-Cyanopyrazine ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Pyrazine-2-carbonitrile, 2-Pyrazinecarbonitril, Pyrazinecarbonitrile
C1123-25G C1123-500G
TCIAC1123-25GEA 16 EUR
TCIAC1123-25G TCIAC1123-500G
2-Cyanopyrazine ≥99.0% (por GC)
2-Cyanopyrazine
Fórmula: C₅H₃N₃
Ponto de ebulição: 87°C
Número MDL : MFCD00049361
Número CAS: 19847-12-2
EINECS: 243-369-5
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8351882161de86466c995c834c214eaa77e54a6&vid=e8351882161de86466c995c834c214eaa77e54a6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %