Print…
Diethylbenzene (mixture of isomers) ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D3378-25ML D3378-500ML
TCIAD3378-25MLEA 16 EUR
TCIAD3378-25ML TCIAD3378-500ML
Diethylbenzene (mixture of isomers) ≥98.0% (por GC)
Diethylbenzene (mixture of isomers)
Fórmula: C₁₀H₁₄
Peso Molecular: 134.22 g/mol
Ponto de ebulição: 184°C
Ponto de Fusão: –31°C
Ponto de Inflamação: 55°C
Número MDL : MFCD00792900
Número CAS: 25340-17-4
EINECS: 246-874-9
UN: 2049
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)