Print…
Isoluminol (4-aminophthalhydrazide) ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação) reagente de quimioluminescência
Fornecedor: TCI
Atenção
A5300-1G A5300-10G
TCIAA5300-1GEA 64 EUR
TCIAA5300-1G TCIAA5300-10G
Isoluminol (4-aminophthalhydrazide) ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação) reagente de quimioluminescência
Isoluminol (4-aminophthalhydrazide)
Fórmula: C₈H₇N₃O₂
Número MDL : MFCD00010560
Número CAS: 3682-14-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6cf760ad7b9d721d9644b0d195f603ec20919c48&vid=2e5dc857054b80f013d2d899fb37ff5b80b03365&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to lump
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Na2CO3 almost transparency
Water max. 5.0 %