Print…
4-Methoxytrityl chloride (p-anisylchlorodiphenylmethane) ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação) agente protetor de hidroxila
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (Chloro(4-methoxyphenyl)methylene)dibenzene, Mmt-Cl
M0790-25G M0790-250G
TCIAM0790-25GEA 89 EUR
TCIAM0790-25G TCIAM0790-250G
4-Methoxytrityl chloride (p-anisylchlorodiphenylmethane) ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação) agente protetor de hidroxila
4-Methoxytrityl chloride (p-anisylchlorodiphenylmethane)
Fórmula: C₂₀H₁₇ClO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000814
Número CAS: 14470-28-1
EINECS: 238-463-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2e7d4e433ce88b18d8875d47a702216ae0790d0&vid=46f043f05227befa6b362830619cc148c1d1eb84&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 125.0 deg-C