Print…
Phthalan ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1,3-Dihydrobenzo[c]furan
X0053-25G X0053-5G
TCIAX0053-25GEA 509 EUR
TCIAX0053-25G TCIAX0053-5G
Phthalan ≥97.0% (por GC)
Phthalan
Fórmula: C₈H₈O
Ponto de Inflamação: 63°C
Número MDL : MFCD00005932
Número CAS: 496-14-0
EINECS: 207-815-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=409636dc82969daadb2419f83ba8f2bd8db891b1&vid=409636dc82969daadb2419f83ba8f2bd8db891b1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %