Print…
5-Fluoro-2'-deoxyuridine (floxuridine) ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 5-Fluoro-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5-Fluoro-2'-deoxyuridine, Floxuridine
D2235-1G D2235-100MG D2235-500MG
TCIAD2235-1GEA 180 EUR
TCIAD2235-1G TCIAD2235-100MG TCIAD2235-500MG
5-Fluoro-2'-deoxyuridine (floxuridine) ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
5-Fluoro-2'-deoxyuridine (floxuridine)
Fórmula: C₉H₁₁FN₂O₅
Número MDL : MFCD00006530
Número CAS: 50-91-9
EINECS: 200-072-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,04112
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=757aa2698697c2d0d76220337d62c82dd3011395&vid=757aa2698697c2d0d76220337d62c82dd3011395&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 171.0 to 175.0 deg-C
Solubility in Acetonitrile very faint turbidity