Print…
Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
P1098-25G P1098-250G
TCIAP1098-25GEA 50 EUR
TCIAP1098-25G TCIAP1098-250G
Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride ≥96.0% (por GC)
Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride
Fórmula: C₄F₁₀O₂S
Ponto de ebulição: 65°C
Número MDL : MFCD00007422
Número CAS: 375-72-4
EINECS: 206-792-6
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7cff945bf5f96ee8ad809c2b92c28a0e8e5af59c&vid=7cff945bf5f96ee8ad809c2b92c28a0e8e5af59c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %