Print…
(±)-Tetrahydro-2-furoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Tetrahydrofuran-2-carboxylic acid, 2-Tetrahydrofuran Carboxylic Acid
T1348-25G T1348-500G
TCIAT1348-25GEA 29 EUR
TCIAT1348-25G TCIAT1348-500G
(±)-Tetrahydro-2-furoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(±)-Tetrahydro-2-furoic acid
Fórmula: C₅H₈O₃
Ponto de ebulição: 130°C
Número MDL : MFCD00022473
Número CAS: 16874-33-2
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f7ea1ed7335c9371963e75f6a6e63ccf7a88abe&vid=6f7ea1ed7335c9371963e75f6a6e63ccf7a88abe&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %