Print…
2-Chloro-N,N-diethylacetamide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D0483-25G D0483-500G
TCIAD0483-25GEA 38 EUR
TCIAD0483-25G TCIAD0483-500G
2-Chloro-N,N-diethylacetamide ≥98.0% (por GC)
2-Chloro-N,N-diethylacetamide
Fórmula: C₆H₁₂ClNO
Ponto de ebulição: 150°C
Número MDL : MFCD00000928
Número CAS: 2315-36-8
EINECS: 219-019-2
UN: 2810
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=576ba3f0ed9312218a70ee6d6678c47c1246cc56&vid=576ba3f0ed9312218a70ee6d6678c47c1246cc56&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %