Print…
L-(-)-tert-Leucine (H-Tle-OH) ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
L0147-1G L0147-25G L0147-5G
TCIAL0147-1GEA 16 EUR
TCIAL0147-1G TCIAL0147-25G TCIAL0147-5G
L-(-)-tert-Leucine (H-Tle-OH) ≥98.0% (por análise titulométrica)
L-(-)-tert-Leucine (H-Tle-OH)
Fórmula: C₆H₁₃NO₂
Número MDL : MFCD00064218
Número CAS: 20859-02-3
EINECS: 424-750-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a81d70b586837be21f2375bebab703ce24f61a29&vid=a81d70b586837be21f2375bebab703ce24f61a29&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -8.0 to -10.0 deg (C=3, H2O)
Solubility in Water very faint turbidity