2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
M1905-1G
M1905-5G
TCIAM1905-1GEA
26
EUR
TCIAM1905-1G
TCIAM1905-5G
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Fórmula:
C₈H₉BO₄ Ponto de Fusão: 104°C |
Número MDL :
MFCD02179452 Número CAS: 374538-03-1 |
|
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 111.0 % |