Print…
Hidróxido de tetrametilamónio 10% methanol
Fornecedor: TCI
Perigo
T0676-25ML T0676-500ML T0676-100ML
TCIAT0676-25MLEA 16 EUR
TCIAT0676-25ML TCIAT0676-500ML TCIAT0676-100ML
Hidróxido de tetrametilamónio 10% methanol
Hidróxido de tetrametilamónio
Fórmula: C₄H₁₃NO
Peso Molecular: 91.15 g/mol
Densidade: 1.016
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008280
Número CAS: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
UN: 2924
ADR: 3 II
Merck Index: 14,09224
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9d8935a4b4d351881ac0c0d68e114d64a7c83796&vid=ad9f56993f650a1b48286d8300ea27c9e1a0b9be&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 10.0 to 11.0 w/w%