Print…
Tetrabutylammonium dihydrogentrifluoride ≥90.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
T1635-25G T1635-5G
TCIAT1635-25GEA 173 EUR
TCIAT1635-25G TCIAT1635-5G
Tetrabutylammonium dihydrogentrifluoride ≥90.0% (por análise titulométrica)
Tetrabutylammonium dihydrogentrifluoride
Fórmula: C₁₆H₃₈F₃N
Número MDL : MFCD00145365
Número CAS: 99337-56-1
UN: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85a6fcfe45cbb373d144cd2631cd72250cd875b4&vid=85a6fcfe45cbb373d144cd2631cd72250cd875b4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 90.0 %