Print…
2-Oxazolidinone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
O0188-25G O0188-500G O0188-100G
TCIAO0188-25GEA 34 EUR
TCIAO0188-25G TCIAO0188-500G TCIAO0188-100G
2-Oxazolidinone ≥98.0% (por GC)
2-Oxazolidinone
Fórmula: C₃H₅NO₂
Ponto de ebulição: 200°C
Número MDL : MFCD00005268
Número CAS: 497-25-6
EINECS: 207-840-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a812a1ad52998270b972dfb4d8e451dc90384bf&vid=3a812a1ad52998270b972dfb4d8e451dc90384bf&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency