Print…
Norbornadiene ≥97.0% (por GC) estabilizado
Fornecedor: TCI
Perigo
Estabilização: Estabilizado com BHT (2,6-Di-Terc-Butil-4-Metilfenol; Ionol)
N0346-25ML N0346-500ML N0346-100ML
TCIAN0346-25MLEA 50 EUR
TCIAN0346-25ML TCIAN0346-500ML TCIAN0346-100ML
Norbornadiene ≥97.0% (por GC) estabilizado
Norbornadiene
Fórmula: C₇H₈
Ponto de ebulição: 90°C
Ponto de Inflamação: –19°C
Número MDL : MFCD00082301
Número CAS: 121-46-0
EINECS: 204-472-0
UN: 2251
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54ced13c62bd73981da848288de092cd3c046f7e&vid=54ced13c62bd73981da848288de092cd3c046f7e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %