Print…
Tetracloreto de titânio 14% ∼1.0 mol/L em diclorometano
Fornecedor: TCI
Perigo
T2052-100ML T2052-500ML
TCIAT2052-100MLEA 33 EUR
TCIAT2052-100ML TCIAT2052-500ML
Tetracloreto de titânio 14% ∼1.0 mol/L em diclorometano
Tetracloreto de titânio
Fórmula: Cl₄Ti
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011267
Número CAS: 7550-45-0
EINECS: 231-441-9
UN: 3289
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,09478
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff685e556be1963c6a0b8038955019fd14867219&vid=f39090fbbb42b19c896a1d4f69678193bea74ba1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Concentration (Argentmetric titration) 14.0 to 15.0 w/w%