Print…
4,4'-Bis(dimethylamino)diphenylmethane ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4,4'-Methylenebis(N,N-dimethylaniline), Bis[4-(dimethylamino)phenyl]methane
B0483-25G B0483-500G
TCIAB0483-25GEA 17 EUR
TCIAB0483-25G TCIAB0483-500G
4,4'-Bis(dimethylamino)diphenylmethane ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4,4'-Bis(dimethylamino)diphenylmethane
Fórmula: C₁₇H₂₂N₂
Peso Molecular: 254.38 g/mol
Número MDL : MFCD00008317
Número CAS: 101-61-1
EINECS: 202-959-2
Merck Index: 14,06176
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=728198952fbb9496c54726e0a2c491ce07c118de&vid=728198952fbb9496c54726e0a2c491ce07c118de&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency