Print…
2-Vinylpyridine ≥97.0% (por GC) estabilizado
Fornecedor: TCI
Perigo
Estabilização: Estabilizado com 4-terc-butilpirocatecol (TBC)
V0024-25ML V0024-500ML
TCIAV0024-25MLEA 16 EUR
TCIAV0024-25ML TCIAV0024-500ML
2-Vinylpyridine ≥97.0% (por GC) estabilizado
2-Vinylpyridine
Fórmula: C₇H₇N
Ponto de ebulição: 158°C
Ponto de Fusão: –50 °C
Densidade: 0,9735 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 46°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00006355
Número CAS: 100-69-6
EINECS: 202-879-8
UN: 3073
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1d6c5a94391def261b11e9fbe1b1c8bdfd80f35&vid=e1d6c5a94391def261b11e9fbe1b1c8bdfd80f35&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %