Print…
2,2'-Dithiodi(benzoic acid) ≥96.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D1437-500G D1437-25G D1437-100G
TCIAD1437-500GEA 636 EUR
TCIAD1437-500G TCIAD1437-25G TCIAD1437-100G
2,2'-Dithiodi(benzoic acid) ≥96.0% (por HPLC, análise de titulação)
2,2'-Dithiodi(benzoic acid)
Fórmula: C₁₄H₁₀O₄S₂
Número MDL : MFCD00002465
Número CAS: 119-80-2
EINECS: 204-352-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4df5a578e95ccf1d462a293fec270e1371917e99&vid=4df5a578e95ccf1d462a293fec270e1371917e99&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %