Print…
Cloreto de dimetilssulfamoilo ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Dimethylsulphamoyl chloride
D2629-25G D2629-500G D2629-100G
TCIAD2629-25GEA 42 EUR
TCIAD2629-25G TCIAD2629-500G TCIAD2629-100G
Cloreto de dimetilssulfamoilo ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Cloreto de dimetilssulfamoilo
Fórmula: C₂H₆ClNO₂S
Ponto de ebulição: 130°C
Ponto de Inflamação: 94°C
Número MDL : MFCD00007425
Número CAS: 13360-57-1
EINECS: 236-412-4
UN: 2927
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d8ea01aa8771fa52d7c079a1720ec79de7c6eba&vid=2d8ea01aa8771fa52d7c079a1720ec79de7c6eba&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %