Print…
Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Titanocenedichloride, Bis(cyclopentadienyl)titanium(IV) dichloride, Titanocene dichloride
T0616-25G T0616-5G
TCIAT0616-25GEA 80 EUR
TCIAT0616-25G TCIAT0616-5G
Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
Fórmula: C₁₀H₁₀Cl₂Ti
Número MDL : MFCD00003723
Número CAS: 1271-19-8
EINECS: 215-035-9
ADR: 8,II
Merck Index: 14,09482
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41fe014061709555d928ec48876f10c1e4b13bba&vid=41fe014061709555d928ec48876f10c1e4b13bba&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in THF very faint turbidity