Print…
Tetraborato de dilítio
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
96149.D9 96149.A1
96149.D9EA 0 EUR
96149.D9 96149.A1
Tetraborato de dilítio
Tetraborato de di-lítio
Fórmula: Li₂B₄O₇
Ponto de Fusão: 918 °C
Densidade: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011083
Número CAS: 12007-60-2
EINECS: 234-514-3
Merck Index: 14,05524