Print…
1,4-Dioxano 99,0 GC_ASSAY_METHOD Stabilised
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: p-Dioxano
Estabilização: BHT
D0860-25G D0860-500G
TCIAD0860-25GEA 18 EUR
TCIAD0860-25G TCIAD0860-500G
1,4-Dioxano 99,0 GC_ASSAY_METHOD Stabilised
1,4-Dioxano
Fórmula: C₄H₈O₂
Peso Molecular: 88.11 g/mol
Ponto de ebulição: 101°C
Ponto de Fusão: 11.8
Ponto de Inflamação: 12°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006571
Número CAS: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3 II
Merck Index: 14,03300
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0307512c2e67218d1af9e6a9b29f7424c3f6c0eb&vid=0307512c2e67218d1af9e6a9b29f7424c3f6c0eb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %