Print…
2,4-Quinolinediol ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D1753-25G D1753-500G
TCIAD1753-25GEA 61 EUR
TCIAD1753-25G TCIAD1753-500G
2,4-Quinolinediol ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
2,4-Quinolinediol
Fórmula: C₉H₇NO₂
Ponto de ebulição: 375 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 159 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006744
Número CAS: 86-95-3
EINECS: 201-711-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=399591efb23656afc3e3ebe6a8de22f79ecb25e2&vid=88d693db8a5d35a6713536cab03fe829bdfef35b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %