Print…
Cloxiquina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
C0645-25G C0645-250G
TCIAC0645-25GEA 17 EUR
TCIAC0645-25G TCIAC0645-250G
Cloxiquina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Cloxiquina
Fórmula: C₉H₆ClNO
Ponto de ebulição: 349 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 125 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006788
Número CAS: 130-16-5
EINECS: 204-978-1
Merck Index: 14,02422
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35a7641d6b1e03e181ef5319761d520eba8f9b2e&vid=863a7bfb888399a666da297debe330e7965fe4cd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 124.0 to 127.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency