Print…
Clioquinol ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
C0187-25G C0187-250G
TCIAC0187-25GEA 24 EUR
TCIAC0187-25G TCIAC0187-250G
Clioquinol ≥97.0% (por análise titulométrica)
Clioquinol
Fórmula: C₉H₅ClINO
Ponto de ebulição: 365 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 183…184 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006787
Número CAS: 130-26-7
EINECS: 204-984-4
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,05031
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b9d14750c8f8137e7c59d2d4818303bdf559a2a&vid=9b35ac0ff99dcb829ff7a4424cc0f3ea139e70a0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %