Print…
3-Quinolinecarbaldehyde ≥96.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Q0075-1G Q0075-5G
TCIAQ0075-1GEA 63 EUR
TCIAQ0075-1G TCIAQ0075-5G
3-Quinolinecarbaldehyde ≥96.0% (por GC, análise de titulação)
3-Quinolinecarbaldehyde
Fórmula: C₁₀H₇NO
Ponto de ebulição: 128°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006768
Número CAS: 13669-42-6
EINECS: 237-147-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ebf08128e2d3164d850a1d415cf8bbedf5fe591e&vid=7724329c1387547c596cba69fdc80b2ddb03be39&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 66.0 to 71.0 deg-C