Print…
2-Quinolinecarbaldehyde ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Q0064-1G Q0064-5G
TCIAQ0064-1GEA 22 EUR
TCIAQ0064-1G TCIAQ0064-5G
2-Quinolinecarbaldehyde ≥97.0% (por GC)
2-Quinolinecarbaldehyde
Fórmula: C₁₀H₇NO
Número MDL : MFCD00075032
Número CAS: 5470-96-2
EINECS: 226-804-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27935059d35a5755f9aad674e6fa0ec56e51d188&vid=3b48304115d239babed901f6eaf23510fb3bf60d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 68.0 to 71.0 deg-C