Print…
1-(Trimethylsiloxy)cyclohexene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (Cyclohex-1-en-1-yloxy)trimethylsilane
T1556-10ML T1556-25ML
TCIAT1556-10MLEA 51 EUR
TCIAT1556-10ML TCIAT1556-25ML
1-(Trimethylsiloxy)cyclohexene ≥98.0% (por GC)
1-(Trimethylsiloxy)cyclohexene
Fórmula: C₉H₁₈OSi
Peso Molecular: 170.33 g/mol
Ponto de ebulição: 165°C
Ponto de Inflamação: 41°C
Número MDL : MFCD00001541
Número CAS: 6651-36-1
EINECS: 229-675-1
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce8e7d1141a44d0a53ddb8f07d31173211bf4a1e&vid=ce8e7d1141a44d0a53ddb8f07d31173211bf4a1e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %