Print…
Cloreto de benzilo ≥99.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: α-Clorotolueno
Estabilização: Estabilizado com ε-caprolactama
B0412-25G B0412-500G
TCIAB0412-25GEA 16 EUR
TCIAB0412-25G TCIAB0412-500G
Cloreto de benzilo ≥99.0% (por GC) estabilizada
Cloreto de benzilo
Fórmula: (C₆H₅)CH₂Cl
Peso Molecular: 126.59 g/mol
Ponto de ebulição: 179°C
Ponto de Fusão: -41.2
Ponto de Inflamação: 67°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000889
Número CAS: 100-44-7
EINECS: 202-853-6
UN: 1738
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,01129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4db2f4a495f8a0af2ca049f75081213463551af6&vid=1f56aab76cba9fcbd16479f9f219f69dd7708fd8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %