Print…
Myrcene ≥75.0% (por GC) estabilizado
Fornecedor: TCI
Perigo
Estabilização: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
M0235-25ML M0235-500ML
TCIAM0235-25MLEA 27 EUR
TCIAM0235-25ML TCIAM0235-500ML
Myrcene ≥75.0% (por GC) estabilizado
Myrcene
Fórmula: C₁₀H₁₆
Ponto de Inflamação: 37°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008908
Número CAS: 123-35-3
EINECS: 204-622-5
UN: 3295
ADR: 3,III
Merck Index: 14,06331
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3048c7b1fdb4d7fb62703a894c522413e90df17d&vid=3048c7b1fdb4d7fb62703a894c522413e90df17d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 75.0 %