3,5-Dimethoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
D3513-1G
D3513-25G
D3513-5G
TCIAD3513-1GEA
17
EUR
TCIAD3513-1G
TCIAD3513-25G
TCIAD3513-5G
3,5-Dimethoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3,5-Dimethoxyphenylboronic acid
Fórmula:
C₈H₁₁BO₄ Ponto de Fusão: 202°C |
Número MDL :
MFCD03095127 Número CAS: 192182-54-0 |
|
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 111.0 % |