Print…
α-Metilestireno ≥99.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Fenilpropeno
Estabilização: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
M0429-25ML M0429-500ML
TCIAM0429-25MLEA 16 EUR
TCIAM0429-25ML TCIAM0429-500ML
α-Metilestireno ≥99.0% (por GC) estabilizada
α-Metilestireno
Fórmula: C₉H₁₀
Ponto de ebulição: 162°C
Ponto de Fusão: -23°C
Densidade: 0,9108 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 48°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008859
Número CAS: 98-83-9
EINECS: 202-705-0
UN: 2303
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1131e388cd00ec667f273b1d197097668c5e2c57&vid=c6b1e659c82c7ddd7de5e33f20301c75db3d1fab&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %