Print…
Diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Diethyl 1,1-cyclopropanedicarboxylate, Diethyl 1,1-cyclopropane dicarboxyliate
C1341-25G C1341-5G
TCIAC1341-25GEA 86 EUR
TCIAC1341-25G TCIAC1341-5G
Diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate ≥96.0% (por GC)
Diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate
Fórmula: C₉H₁₄O₄
Ponto de ebulição: 215°C
Ponto de Inflamação: 86°C
Número MDL : MFCD00001283
Número CAS: 1559-02-0
EINECS: 216-321-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7518083c2dc081aa16adbbde4a058b70629df39f&vid=7518083c2dc081aa16adbbde4a058b70629df39f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %