Print…
Indol-3-ylacetonitrile ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Indole-3-Acetonitrile, 3-Indolylacetonitrile, 2-(1H-Indol-3-yl)acetonitrile, 3-Indoleacetonitrile
I0024-1G I0024-25G
TCIAI0024-1GEA 41 EUR
TCIAI0024-1G TCIAI0024-25G
Indol-3-ylacetonitrile ≥98.0% (por GC)
Indol-3-ylacetonitrile
Fórmula: C₁₀H₈N₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005628
Número CAS: 771-51-7
EINECS: 212-232-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=adf858a6a7bb23242acb9f5161b573f111a8e8f1&vid=adf858a6a7bb23242acb9f5161b573f111a8e8f1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 34.0 to 38.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency