Print…
o-Dianisidina ≥95.0% (por análise titulométrica) para pesquisa bioquímica
Fornecedor: TCI
Perigo
D3864-1G D3864-5G
TCIAD3864-1GEA 16 EUR
TCIAD3864-1G TCIAD3864-5G
o-Dianisidina ≥95.0% (por análise titulométrica) para pesquisa bioquímica
o-Dianisidina
Fórmula: C₁₄H₁₆N₂O₂
Número MDL : MFCD00008372
Número CAS: 119-90-4
EINECS: 204-355-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,02991
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06f8fb67cf7cc962c48a5a8dbbca316052008850&vid=4a65e0285ab104a27fbab9e400bd0a912b3c9622&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C
Hydrogendioxide detection test (Peroxidase method) to pass test