Print…
1-Fluoro-4-iodobenzene ≥98.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Fluoroiodobenzene
Estabilização: Estabilizado com lasca de cobre
F0237-25G F0237-5G
TCIAF0237-25GEA 40 EUR
TCIAF0237-25G TCIAF0237-5G
1-Fluoro-4-iodobenzene ≥98.0% (por GC) estabilizada
1-Fluoro-4-iodobenzene
Fórmula: C₆H₄FI
Peso Molecular: 222 g/mol
Ponto de ebulição: 183°C
Ponto de Fusão: -18
Ponto de Inflamação: 68°C
Número MDL : MFCD00001052
Número CAS: 352-34-1
EINECS: 206-522-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fdfc36d0c8db0cf142c5a90f082c6d2575d29ea0&vid=b9f34a370c474dc6e7fcd5a01a05ed93c06f6506&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %