Print…
2,4-Diclorofenol ≥98.0% (por GC) para pesquisa bioquímica
Fornecedor: TCI
Perigo
D3865-1G D3865-5G
TCIAD3865-1GEA 16 EUR
TCIAD3865-1G TCIAD3865-5G
2,4-Diclorofenol ≥98.0% (por GC) para pesquisa bioquímica
2,4-Diclorofenol
Fórmula: C₆H₄Cl₂O
Ponto de ebulição: 210°C
Ponto de Fusão: 40…41 °C
Densidade: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 114 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002169
Número CAS: 120-83-2
EINECS: 204-429-6
UN: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,03072
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae26e34f212e2bdb6cadfdf8d6e10607736b9063&vid=b7bfb4a2dba633e891218e808f84f66923c436e4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C
Hydrogendioxide detection test (Peroxidase method) to pass test