Print…
Ethyl 4-hydroxybenzoate ≥99.0% (por GC, análise de titulação) para pesquisa bioquímica
Fornecedor: TCI
Atenção
E0884-25G E0884-5G
TCIAE0884-25GEA 29 EUR
TCIAE0884-25G TCIAE0884-5G
Ethyl 4-hydroxybenzoate ≥99.0% (por GC, análise de titulação) para pesquisa bioquímica
Ethyl 4-hydroxybenzoate
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 178°C
Ponto de Fusão: 116…118 °C
Densidade: 1,078 g/cm³ (131 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002353
Número CAS: 120-47-8
EINECS: 204-399-4
Merck Index: 14,03837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f14f8ae9462a1540ae4d375364404101fb7e4cb&vid=18177a745e1adeb2f5d8fd828af46f257a7dd172&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 115.0 to 118.0 deg-C
Protein impurity test (SDS-PAGE) to pass test