Print…
trans-Dicloroetileno ≥98.0% (por GC) estabilizado
Fornecedor: TCI
Perigo
Estabilização: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
D0368-25G D0368-100G
TCIAD0368-25GEA 55 EUR
TCIAD0368-25G TCIAD0368-100G
trans-Dicloroetileno ≥98.0% (por GC) estabilizado
trans-Dicloroetileno
Fórmula: C₂H₂Cl₂
Ponto de ebulição: 48°C
Ponto de Fusão: –49 °C
Densidade: 1,257 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 2°C
Número MDL : MFCD00062942
Número CAS: 156-60-5
EINECS: 205-860-2
UN: 1150
ADR: 3,II
Merck Index: 14,00092
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7fe5bfc436d6a77ccb17f9c0a1f1fe15458f00f6&vid=7fe5bfc436d6a77ccb17f9c0a1f1fe15458f00f6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %