Print…
Perfluoroheptanoic acid ≥98.0% (por análise titulométrica), Alto Grau para cromatografia de par iônico, para LC-MS
Fornecedor: TCI
Perigo
A5721-1G A5721-5G
TCIAA5721-1GEA 55 EUR
TCIAA5721-1G TCIAA5721-5G
Perfluoroheptanoic acid ≥98.0% (por análise titulométrica), Alto Grau para cromatografia de par iônico, para LC-MS
Perfluoroheptanoic acid
Fórmula: C₇HF₁₃O₂
Ponto de ebulição: 177°C
Número MDL : MFCD00039604
Número CAS: 375-85-9
EINECS: 206-798-9
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b639be773c096ebc748bf581407c2d59f1c1bcea&vid=deefac754d4421f851d4678ee175e41fd2b272c5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Absorbance (230nm) max. 0.20
Absorbance (254nm) max. 0.01