Print…
3'-Trifluoromethoxyacetophenone ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3'-(Trifluoromethoxy)acetophenone, 1-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1-ethanone, 1-Ethanoyl-3-(trifluormethoxy)benzol
T1587-1G T1587-5G
TCIAT1587-1GEA 17 EUR
TCIAT1587-1G TCIAT1587-5G
3'-Trifluoromethoxyacetophenone ≥97.0% (por GC)
3'-Trifluoromethoxyacetophenone
Fórmula: C₉H₇F₃O₂
Ponto de Inflamação: 83°C
Número MDL : MFCD00042403
Número CAS: 170141-63-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f236a7b32680e28229bf57d685ea3da7452ca75&vid=4f236a7b32680e28229bf57d685ea3da7452ca75&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %