Print…
n-Octadecano ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
O0003-25G O0003-250G
TCIAO0003-25GEA 26 EUR
TCIAO0003-25G TCIAO0003-250G
n-Octadecano ≥98.0% (por GC)
n-Octadecano
Fórmula: H₃C(CH₂)₁₆CH₃
Ponto de ebulição: 316,1 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 26…29 °C
Densidade: 0,7765 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 165 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009007
Número CAS: 593-45-3
EINECS: 209-790-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a234ac7561074f8b20e2b79595ebc863a3785e18&vid=ea9372f0f2219876030526abfb5e281ed937e5e1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %