Print…
n-Decano ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D0011-25ML D0011-500ML
TCIAD0011-25MLEA 18 EUR
TCIAD0011-25ML TCIAD0011-500ML
n-Decano ≥99.0% (por GC)
n-Decano
Fórmula: H₃C(CH₂)₈CH₃
Ponto de ebulição: 174°C
Ponto de Fusão: –30 °C
Densidade: 0,73 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 50°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008954
Número CAS: 124-18-5
EINECS: 204-686-4
UN: 2247
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eda064926c9d30346d0ffe436be0c4a2780ce34f&vid=075bb724b1d5fa3c5bdcd6450f4e179ade23a427&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %